Läs mer
D-mjölksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Lactic Acid |
| CAS | 10326-41-7 |
| Molekylformel | C3H6O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (-)-Lactic Acid, (2R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-(-)-Lactic Acid, (R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-2-Hydroxypropionic Acid, (R)-Lactic Acid, (R)-α-Hydroxypropionic Acid, D-(-)-Lactic Acid, D-Lactic Acid, l-Lactic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H](C)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-hydroxypropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.08 |
| Formel vikt | 90.0317 |