Allmän beskrivning
•Beta-D-laktos är en disackarid som består av galaktos- och glukosmonomerer
•I beta-D-laktos är orienteringen av glykosidbindningarna primärt i betaform
Användningsområden
•Beta-D-laktos är användbar för laboratorieforskning om sockermetabolism i mikrober och andra organismer
•Beta-D-laktos har använts i vissa laboratoriestudier som bärare för inhalationsmedel på grund av dess förmåga att bilda sfäriska agglomerat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | β-D-Lactose |
| Aciditet | 0,4 ml 0,1N NaOH/6g max. |
| Abs. | Klarar testet (enligt Eur. Pharm.) |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 0,5 % max. (1 g, 80 °C, 2 timmar) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 500 g |
| Specifikt rotationsförhållande | +55,15° (20 °C c=10,vatten,NH3) |
| Specifik rotation | På vattenfri basis: 54,4° till +55,9° (20 °C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3 +) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.