Läs mer
Thermo Scientific Chemicals alfa-D-laktosmonohydrat, 99,5+%
Produktkod. 10501181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1g
2kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10501181 1 g Glasflaska 1g
10665362 2 kg Plastflaska 2kg
10187703 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10501181 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125090010
 Begränsad artikel
I lager
alfa-D-laktosmonohydrat, synonym laktos, CAS # 5989-81-1, är den hydrata formen av disakkaridlaktosen. | CAS: 5989-81-1 | C12H24O12 | 360,312 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Laktos är en disackarid som består av glukos och galaktos
  • Laktos är det viktigaste sockret som finns i mejeriprodukter som mjölk och ost
  • alfa-D-laktosmonohydrat används som bärare och stabilisator för produkter inom läkemedels- och livsmedelsindustrin
Användningsområden
  • Laktos har använts in vitro för att interagera med kolhydratigenkänningsdomäner på en rekombinant form av LGALS9, vilket blockerar nedströms funktioner hos proteinet
  • Det har använts som kontroll för att studera sockerberoende hos Drosophila, som inte smälter laktos
  • Som en vanlig komponent i farmaceutiska tabletter har alfa-laktos använts i laboratoriemiljöer för att imitera läkemedelsadministrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-D-Lactose monohydrate
Aciditet 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Abs. Passes Test
CAS Min % 99.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (80°C, 2 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.5+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H24O12
MDL-nummer MFCD00150747
Kvantitet 1 g
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Specifikt rotationsförhållande +54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Specifik rotation +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) on dry substance
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
InChI-nyckel WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol;hydrat;
Molekylvikt (g/mol) 360.312
PubChem CID 104938
Formel vikt 360.3
Procent renhet ≥99.50%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.