Läs mer
D(+)-laktosmonohydrat, Pharmpur™ , Scharlab
Description
Pharmpur™ produkt är fritt löslig i vatten, och kvarvarande lösningsmedel analyseras enligt riktlinjen CPMP/ICH/283/95.
- Synonymer: Laktobios, Mjölksocker
- Molekylformel:C12H22011•H2O
- Molmassa: 360,32 g/mol
- CAS: 10039-26-6
- EIN ECS nr.: 200-559-2
- Identitet (IR-spektrum): klarar testet
- Specifik rotation ([a]20° /D, c = 10, H2O ): 54,4 55,–9°
- Surhet eller alkalinitet: klarar testet
- Absorbans: klarar testet
- Tungmetaller (som Pb): max. 0,0005 %
- Totalt antal aerobt mikrobiella (TAMC): max. 100 cfu/g
- Totalt kombinerat jäst- och mögelantal (TYMC): max. 50 cfu/g
- Frånvaro av escherichia coli: klarar testet
- Rester vid antändning: max. 0,1 %
- Förlust vid torkning (80 °C, 2h): max. 0,5 %
Specifications
Specifications
| CAS | 10039-26-6 |
| Smältpunkt | 202 °C |
| Vatten | 4,5 – 5,5 % (K.F.) |
| Molekylformel | C12H24O12 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x |
| InChI-nyckel | WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N |
| LEDER | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol;hydrat; |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.312 |
| Show More |