Läs mer
D-(+)-Laktos, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15547994 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15547994 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15547994 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 224801
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Lactose
Namnnotering Monohydrate
CAS 64044-51-5
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C12H24O12
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.53kg
Synonym d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
InChI-nyckel WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC-namn (3S,6R)-2-(hydroximetyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formel vikt 360.32
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Pulver