Läs mer
D-(+)-Lactose Monohydrate
Produktkod. 15855308 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15855308 5 kg Plastic bottle 5kg
1 options
Produktkod. 15855308 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J18185.A7
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 64044-51-5 | C12H24O12 | 360.312 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Lactose monohydrate
CAS 64044-51-5
Smältpunkt ∼218°C (decomposition)
Densitet 1.525
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C12H24O12
MDL-nummer MFCD00150747
Kvantitet 5 kg
Beilstein 3768231
Synonym d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
InChI-nyckel WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC-namn (3 S,6 R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3 R,6 R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formel vikt 360.32
Fysisk form Powder