Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-leucin, 99 %
Produktkod. 10635852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10635852 2.5 g Glasflaska 2.5g
10357980 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10635852 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 SEK
    439.65 SEK / 2.5g
    Save 85.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 328-38-1 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-38-1
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00063088
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Leucine
Namnnotering 99%
Arsenik (As) Max 2 ppm.
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,2% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Rester efter antändning 0,1% max.
Beilstein 04, 446
Specifik rotation -14,9° till -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, 6N HCl)
Specifikt rotationsförhållande −15,45° (20 °C c=4,6N HCl)
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.