Läs mer
D-Leucine, TRC
Produktkod. 30470714
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30470714 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30470714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3301502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Leucine
CAS 328-38-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6H13NO2
Synonym (R)-(-)-Leucine, (R)-4-Methyl-2-aminopentanoic Acid, (R)-Leucine, NSC 77687
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
LEDER CC(C)C[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 131.0946
Procent renhet >95%