Läs mer
D-Leucinol, 97%
Produktkod. p-7046133
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11387986
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13243.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 53448-09-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53448-09-2
Molekylformel C6H16NO
Molekylvikt (g/mol) 118.20
MDL-nummer MFCD00004734
InChI-nyckel VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonym d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylpentan-l-ol
LEDER CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Leucinol
Brytningsindex 1.4496
Densitet 0.917
Kokpunkt 198°C to 200°C (690mmHg)
Kvantitet 1 g
Flampunkt 90°C (194°F)
Optisk rotation −3.2° (c=9 in Ethanol)
Känslighet Air Sensitive
Beilstein 1719241
Formel vikt 117.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.