Läs mer
D(-)-Leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10269600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10269600 1 g Glasflaska 1g
10678234 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413120010
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53448-09-2
Molekylformel C6H16NO
Molekylvikt (g/mol) 118.20
MDL-nummer MFCD00004734
InChI-nyckel VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonym d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC-namn (2R)-2-amino-4-metylpentan-l-ol
LEDER CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Leucinol
Namnnotering 97%, (97% e.e.)
Densitet 0.9070g/mL, 0.907
Kokpunkt 199.0°C
Flampunkt 90°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4490 to 1.4530
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Specifik rotation − 4.00
Formel vikt 117.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.