Läs mer
D-Lin-MC3-DMA, MedChemExpress
Produktkod. 16497317
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497317 5 mg 5mg
16473156 25 mg -
16444608 10 mg 10mg
16440907 50 mg -
16323237 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497317 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112251
MedChemExpress D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lin-MC3-DMA
Fysisk form Liquid
CAS 1224606-06-7
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C43H79NO2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 642.09
Formel vikt 642.09
Procent renhet 97.0%