Läs mer
MedChemExpress D-Luciferin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2591-17-5 |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (178.37 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | D-(-)-Luciferin∣ Firefly luciferin∣ Beetle Luciferin |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.32 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.14% |
| Frakt skick | Room temperature |