Läs mer
MedChemExpress D-Luciferin
Produktkod. 16461467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16461467 50 mg
1 options
Produktkod. 16461467 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY12591A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Specifikationer
CAS 2591-17-5
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (178.37 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Synonym D-(-)-Luciferin∣ Firefly luciferin∣ Beetle Luciferin
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Kvantitet 50 mg
Molekylvikt (g/mol) 280.32 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.14%