Läs mer
Melford D-luciferinfri syra
Produktkod. 30018432
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018432 50 mg
30018433 100 mg
30018434 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018432 Leverantör Melford Leverantörsnummer L370000.05
Används med eldflugeluciferas i bioluminescens för bestämning av ATP .
Används med eldflugeluciferas i bioluminescens för bestämning av ATP .
Specifikationer
CAS 2591-17-5
Molekylformel C11H8N2O3S2