Läs mer
Melford D-luciferinfri syra
Beskrivning
Används med eldflugeluciferas i bioluminescens för bestämning av ATP .
Används med eldflugeluciferas i bioluminescens för bestämning av ATP .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2591-17-5 |
| Molekylformel | C11H8N2O3S2 |
| Kvantitet | 100 mg |