Learn More
Melford D-Luciferin kaliumsalt
Product Code. 30018441
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30018441 250 mg
30018442 1 g
30018439 50 mg
30018440 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30018441 Supplier Melford Supplier No. L370600.25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
RPI erbjuder D-Luciferin Kaliumsalt av högsta renhet för ett brett utbud av bioluminiscerande applikationer.
RPI erbjuder D-Luciferin Kaliumsalt av högsta renhet för ett brett utbud av bioluminiscerande applikationer. Producerar bioluminescens när den oxideras av eldflugeluciferas. Tillåter mycket känsliga bioluminiscerande mätningar. Vanlig forskning använder reportergenanalyser, ATP analyser, hela djurstudier, DNA-sekvensering och andra. Vår produkt är speciellt renad och testad omfattande för att säkerställa högsta signal och reproducerbarhet med låg bakgrund och känslighet. Garanterad renhet bestäms av både standard HPLC och kirala HPLC-metoder. Skydda mot ljus och fukt.