Beskrivning
MW 318,4 Da, renhet >98%. Kemiluminescerande luciferassubstrat. Vattenlöslig derivat av D-Luciferin (ab143654) och analog till D-Luciferin natriumsalt (ab145164). Avger ljus vid oxidativ dekarboxylering i närvaro av ATP att tillhandahålla en bioluminescerande signal för cellnivåer ATP in vivo..
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Fast |
| Kvantitet | 1 g |
| Regulatorisk status | RUO |