Läs mer
MedChemExpress D-Luciferin sodium
Produktkod. 16451467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16451467 50 mg
1 options
Produktkod. 16451467 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY12591
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) sodium is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Specifikationer
CAS 103404-75-7
Löslighet H2O : 250 mg/mL (826.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (330.80 mM∣Need ultrasonic)
Synonym D-(-)-Luciferin sodium∣Firefly luciferin sodium∣Beetle Luciferin sodium
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Kvantitet 50 mg
Molekylvikt (g/mol) 302.3 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.0%