Läs mer
Tocris Bioscience™ D-Luciferin sodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18743988
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18743988
Brand: Tocris Bioscience™ 5427/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Firefly luciferase substrate
D-Luciferin sodium salt is a firefly luciferase substrate (Km = ∽2 μM). Used in many standard bioluminescence imaging (BLI) techniques, including monitoring tumour growth, and investigating intracellular signaling activity in vitro and in vivo. Cell permeable. Emission maximum = 562 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C11H7N2NaO3S2
Produkttyp D-Luciferin sodium salt
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 302.3
Inhibitorer D-Luciferin sodium salt
For Research Use Only