Läs mer
Melford D-Luciferin natriumsalt
Produktkod. 30018446
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018446 1 g
30018444 100 mg
30018443 50 mg
30018445 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018446 Leverantör Melford Leverantörsnummer L370801.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
RPI erbjuder D-Luciferin Sodium Salt med högsta renhet för ett brett utbud av bioluminiscerande applikationer.
RPI erbjuder D-Luciferin Sodium Salt med högsta renhet för ett brett utbud av bioluminiscerande applikationer. Tillåter mycket känsliga bioluminiscerande mätningar. Idealisk för reportergenanalyser, ATP analyser, studerade hela djur, DNA-sekvensering och mer. Vår produkt är speciellt renad och testad omfattande för att säkerställa högsta signal och reproducerbarhet med låg bakgrund och känslighet. Garanterad renhet bestäms av både standard HPLC och kirala HPLC-metoder. Skydda mot ljus och fukt.
Specifikationer
Kvantitet 1 g