Läs mer
D-Luciferin sodium salt monohydrate, 98+%
Produktkod. p-154167 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Produktkod. 10668254
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103404-75-7 | C11H7N2NaO3S2 | 302.298 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103404-75-7
Molekylformel C11H7N2NaO3S2
Molekylvikt (g/mol) 302.298
MDL-nummer MFCD11865368
InChI-nyckel BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M
Synonym Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate
PubChem CID 133109097
IUPAC-namn natrium;(2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-bensotiazol-2-yliden)-1,3-tiazolidin-4-karboxylat
LEDER C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Luciferin sodium salt monohydrate
Analysprocentintervall 98+%
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 320.32
Procent renhet ≥98.0%
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5)
Färg Gult
Kvantitet 10 mg
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.