Läs mer
D(-)-Luciferin
Produktkod. 10229463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229463 10 mg Glasflaska 10mg
10254111 50 mg Glasflaska 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10229463 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337050100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2591-17-5
Molekylformel C11H8N2O3S2
Molekylvikt (g/mol) 280.3
MDL-nummer MFCD00042929
InChI-nyckel IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Synonym luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
PubChem CID 7023066
IUPAC-namn (4S)-2-(6-oxo-1,3-bensotiazol-2-yliden)-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Luciferin
Smältpunkt 200°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 mg
Merck Index 15, 4117
Specifik rotation -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Löslighetsinformation Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 280.3
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • D(-)-Luciferin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.