Läs mer
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate
Produktkod. 16454967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16454967 50 mg
1 options
Produktkod. 16454967 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0021A
 Begränsad artikel
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate (Spectrozyme PCa) is a chromogenic substrate.
Specifikationer
CAS 108963-70-8
Löslighet H2O : 2 mg/mL (2.58 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Spectrozyme PCa∣ Chromozym Pca diacetate
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Kvantitet 50 mg
Molekylvikt (g/mol) 773.83 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 95.82%