Läs mer
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 108963-70-8 |
| Löslighet | H2O : 2 mg/mL (2.58 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Spectrozyme PCa∣ Chromozym Pca diacetate |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 773.83 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 95.82% |
| Frakt skick | Room temperature |