Läs mer
D-Lysine-4,4,5,5-d4 HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Lysine-4,4,5,5-D4 Monohydrochloride |
| CAS | 2714413-18-8 |
| Molekylformel | C6 D4 H10 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | D-Lysine-4,4,5,5-d4 HCl, D-Lysine-4,4,5,5-d4 monohydrochloride, (2 R)-2,6-Diaminohexanoic-4,4,5,5-d4 acid monohydrochloride, D-Lysine-4,4,5,5-D4 monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1 H/t5-;/m1./s1/i1D2,2D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(CN)C([2 H])([2 H])C[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 R)-2,6-diamino-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.6732 |
| Formel vikt | 186.1073 g/mol |
| Visa mer |