Läs mer
D-Lysine(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 146.11 |
| Frakt skick | Room Temperature |