Läs mer
D-Lysine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Lysine hydrochloride |
| CAS | 7274-88-6 |
| Molekylformel | C6 H14 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | D-Lysine, hydrochloride (1:1) (ACI), D-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride, NSC 206291, D-Lysine Monohydrochloride, (2R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.NCCCC[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.649 |
| Formel vikt | 182.082 |