Läs mer
D-Lysine hydrochloride, TRC
Produktkod. 30465055
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30465055 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30465055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4689182.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lysine hydrochloride
CAS 7274-88-6
Molekylformel C6 H14 N2 O2 . Cl H
Kvantitet 2.5 g
Synonym D-Lysine, hydrochloride (1:1) (ACI), D-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride, NSC 206291, D-Lysine Monohydrochloride, (2R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1
LEDER Cl.NCCCC[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 182.649
Formel vikt 182.082