Läs mer
D-lysin metylesterdihydroklorid, TRC
Produktkod. 30469687
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30469687 25 g
1 options
Produktkod. 30469687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46892025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 67396-08-1
Molekylformel C7 H16 N2 O2 . 2[HCl]
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1
LEDER Cl.Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCCN
IUPAC-namn metyl(2R)-2,6-diaminohexanoat; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 233.136
Formel vikt 232.075