missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-lysin metylesterdihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 67396-08-1 |
| Molekylformel | C7 H16 N2 O2 . 2[HCl] |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCCN |
| IUPAC-namn | metyl(2R)-2,6-diaminohexanoat; Dihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.136 |
| Formel vikt | 232.075 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?