Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-lysinmonohydroklorid, 98 %
Produktkod. 11342027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342027 5 g 5g
11332027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342027 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L07710.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7274-88-6
Molekylformel C6H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00012920
InChI-nyckel BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
IUPAC-namn (2R)-2,6-diaminohexansyra;hydroklorid
LEDER Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lysine monohydrochloride
Smältpunkt ∽260°C (decomposition)
Beilstein 4356907
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.65
Optisk rotation −20° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.