Läs mer
D-Lysine, Thermo Scientific™
Produktkod. 17730719 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17730719 5 g
17720719 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17730719 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469950050
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lysine
Smältpunkt 218 °C
CAS 923-27-3
Kokpunkt 311 °C
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Konformerar
Molekylformel C6 H14 N2 O2
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer 00008234
Specifik rotation -12° till -16°
Synonym (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Vatten ≤5 %
Alfa vektor LYSIN
Specifikt rotationsförhållande (20 °C, 589 nm) (c=1 vattenlösning)
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Produktlinje Livsvetenskap
Frakt skick Inga särskilda krav