Läs mer
D-Lyxonic Acid, Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Lyxonic Acid, Potassium Salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O6.K/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 204.0036 |