Läs mer
D-Lyxono-1,4-lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Lyxono-1,4-lactone |
| CAS | 15384-34-6 |
| Molekylformel | C5 H8 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Lyxonic acid, γ-lactone, Lyxonic acid, γ-lactone, D- (8CI), D-Lyxono-1,4-lactone, D-Lyxono-γ-lactone, Lyxonic acid-1,4-lactone, D-Lyxonolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3+,4+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.11 |
| Formel vikt | 148.0372 |