Läs mer
D-Lyxose, 99%
Produktkod. 11488856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488856 5 g 5g
11478856 1 g 1g
11498856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1114-34-7
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00064362
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Synonym 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
IUPAC-namn (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentanal
LEDER C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lyxose
Smältpunkt 109°C to 115°C
Densitet 1.545
Kvantitet 5 g
Beilstein 1723083
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,5641
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.