Läs mer
D-Lyxose, 99%
Produktkod. p-7023446
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11478856
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17007.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1114-34-7
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00064362
InChI-nyckel PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Synonym 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
IUPAC-namn (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
LEDER C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Lyxose
Smältpunkt 109°C to 115°C
Densitet 1.545
Kvantitet 1 g
Beilstein 1723083
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,5641
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.