Läs mer
D-(+)-Äppelsyra, 98+%
Produktkod. 11419193
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419193 5 g 5g
11409193 1 g 1g
11334529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419193 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11688.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134,09 g/mol
D-(+)-Äppelsyra används som surgörande och smakämne, livsmedelstillsats. Och det används också i stället för den mindre sura citronsyran i sura sötsaker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
D-(+)-Äppelsyra används som surgörande och smakämne, livsmedelstillsats. Och det används också i stället för den mindre sura citronsyran i sura sötsaker.
Löslighet
Löslig i metanol, etanol, aceton, eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-61-3
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.09
MDL-nummer MFCD00004245
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxibutandisyra
LEDER OC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D- (+)-Malic acid
Smältpunkt 100 °C till 104 °C
Densitet 1.6
Kvantitet 5 g
Beilstein 1723540
Merck Index 14,5707
Löslighetsinformation Löslig i metanol, etanol, aceton, eter.
Optisk rotation +28° (c=5,5 i pyridin)
Formel vikt 134.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.