Läs mer
d-(+)-Malic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 636-61-3 |
| Smältpunkt | 101°C to 104°C |
| Molekylformel | HOOCCH(OH)CH2COOH |
| MDL-nummer | MFCD00004245 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, D-(+)-Malic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.09 |
| Kvalitet | Research |