Läs mer
D-(+)-Äppelsyra, TRC
Produktkod. 30469954
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30469954 100 g
1 options
Produktkod. 30469954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM159500100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Malic Acid
CAS 636-61-3
Molekylformel C4 H6 O5
Kvantitet 100 g
Synonym D-Malic Acid, Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanedioic acid, hydroxy-, (2R)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (R)-, Malic acid, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanedioic acid, (+)-Malic acid, (2R)-2-Hydroxysuccinic acid, (2R)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid, (R)-Malic acid, (R)-Malic acid, D-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-(+)-Malic acid, D-Malic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
LEDER O[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxybutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Formel vikt 134.0215