Läs mer
D-Maltose 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Maltose |
| CAS | 69-79-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | D-(+)-Maltose |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H22 O11 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Maltose (8CI), 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Advantose 100, D-(+)-Maltose, D-Maltose, Finetose, Finetose F, Flolys D 5780, MP 21, Malt sugar, Maltobiose, Maltodiose, Maltose HH, Maltose HHH, Maltose OM, Maxisal, Sunmalt, Sunmalt Midori, Sunmalt S |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| Visa mer |