Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-maltosmonohydrat, 92+%
Produktkod. p-154690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10542691
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6363-53-7
Molekylformel C12H24O12
Molekylvikt (g/mol) 360.31
MDL-nummer MFCD00149343
InChI-nyckel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrahydroxi-4-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}hexanalhydrat
LEDER O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Maltose monohydrate
Namnnotering 90%
Smältpunkt 130.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 31,386
Merck Index 14,5714
Specifikt rotationsförhållande + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation + 137.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Formel vikt 360.29
Procent renhet 92+%
Fysisk form Fint kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.