Läs mer
D-(+)-maltosmonohydrat, ≥92 % (torr bas), Ultrapure
Produktkod. 15855318 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15855318 1 kg Plastic bottle 1kg
15865318 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15855318 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J18725.A1
Request Bulk or Custom Format
D-(+)-maltosmonohydrat, >-92 % (torr bas), Ultrapure, Affymetrix/USB, mängd: 5 kg, förpackning: Plastflaska, Grad: Ultrapure, Smältpunkt: ∼120 grader. C (dekomposition), procentuell renhet: >-92%, analysprocent noterar: Torr bas, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS-nummer: 200-716-5 | CAS: 6363-53-7 | C12H22 O11·H2O | 360,31 g/mol
D-(+)-maltosmonohydrat,> -92 % (torr basis), Ultrapure , Affymetrix/USB , Kvantitet: 5 kg, förpackning: Plastflaska, klass: Ultrapure , Smältpunkt:∼ 120 grader C (sönderdelning), procentuell renhet: >-92 %, anmärkningar i analysprocent: Torr basis, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS-nummer: 200-716-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6363-53-7
Molekylformel C12H22O11·H2O
Molekylvikt (g/mol) 360.31
MDL-nummer MFCD00149343
InChI-nyckel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2 r,3 r,4 r,5 r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate
LEDER O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Maltose Monohydrate
Smältpunkt ∼120°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent Dry basis
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 1 kg
Beilstein 5784659
Formel vikt 360.31
Procent renhet ≥92%
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Crystalline Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.