Läs mer
D-(+)-maltosmonohydrat, ≥92 % (torr bas), Ultrapure
Produktkod. 15865318 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15865318 5 kg Plastflaska 5kg
15855318 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15865318 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J18725.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2526.04 SEK
    2268.65 SEK / 5kg
    Save 257.39 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
D-(+)-maltosmonohydrat, >-92 % (torr bas), Ultrapure, Affymetrix/USB, mängd: 5 kg, förpackning: Plastflaska, Grad: Ultrapure, Smältpunkt: ∼120 grader. C (dekomposition), procentuell renhet: >-92%, analysprocent noterar: Torr bas, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS-nummer: 200-716-5 | CAS: 6363-53-7 | C12H22 O11·H2O | 360,31 g/mol
D-(+)-maltosmonohydrat,> -92 % (torr basis), Ultrapure , Affymetrix/USB , Kvantitet: 5 kg, förpackning: Plastflaska, klass: Ultrapure , Smältpunkt:∼ 120 grader C (sönderdelning), procentuell renhet: >-92 %, anmärkningar i analysprocent: Torr basis, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS-nummer: 200-716-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6363-53-7
Molekylformel C12H22O11·H2O
Molekylvikt (g/mol) 360.31
MDL-nummer MFCD00149343
InChI-nyckel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2 r,3 r,4 r,5 r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrahydroxi-4-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}hexanalhydrat
LEDER O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Maltose Monohydrate
Smältpunkt ∼120 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 5 kg
Beilstein 5784659
Formel vikt 360.31
Procent renhet ≥92%
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.