Läs mer
D-(+)-maltosmonohydrat, 95 till 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11399109 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399109 1 kg 1kg
11379109 100 g 100g
11389109 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399109 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210224191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9335.00 SEK
    8891.77 SEK / 1kg
    Save 443.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Molekylärbiologi
Kemiska identifierare
CAS 6363-53-7
Molekylformel C12H24O12
Molekylvikt (g/mol) 360.31
MDL-nummer MFCD00149343
InChI-nyckel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrahydroxi-4-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}hexanalhydrat
LEDER O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Maltose monohydrate
Färg Vitt
Densitet 1.54g/mL
Analysprocentintervall 95 till 98 %
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 360.32
Fysisk form Fast