Beskrivning
- D-(+ )-Maltosmonohydrat används som sötningsmedel med ungefär en tredjedel av sötman av sackaros och som näringsämne i odlingsmedier.
- Det används i farmaceutiska formuleringar och som ett parenteralt tillskott av socker för diabetiker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Maltose monohydrate |
| Namnnotering | Molekylärbiologi |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.54 g/mL |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 100 g |
| Optisk rotation | 130° ±5°(c=4, H2O, NH3OH) |
| Formel vikt | 360.31 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.