Läs mer
D-(+)-maltosmonohydrat, Fisher BioReagents
Produktkod. 10051403
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051403 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 10051403 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP684500
 Begränsad artikel
I lager
Maltos är lämplig för användning i cellodlingssystem som kräver sockertillsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Maltosmonohydrat
Kemiskt namn eller material D-(+)-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Smältpunkt 130 °C
Färg Färglös
pH 5.5
Förlust vid torkning rekord%
Analysprocentintervall ≥97 %
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C12H24O12
MDL-nummer MFCD00149343
Kvantitet 500 g
Specifik rotation 128 till 132° (+ eller -)
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
InChI-nyckel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
LEDER O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrahydroxi-4-{[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}hexanalhydrat
Molekylvikt (g/mol) 360.31
Formel vikt 360.29
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast