Läs mer
D-(-)-Mandelic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16469416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469416 100 mg
1 options
Produktkod. 16469416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0585
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Mandelic acid
CAS 611-71-2
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC([C@H](O)C1=CC=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid