Läs mer
D-Mannitol-1-13C, TRC
Produktkod. 30476636
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30476636 25 mg
1 options
Produktkod. 30476636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM16500325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Mannitol-1-13C
CAS 132202-29-0
Molekylformel 13C C5 H14 O6
Kvantitet 25 mg
Synonym D-Mannitol-1-13C (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1
LEDER O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S)-(6^{13}C)hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 183.16
Formel vikt 183.0824