Läs mer
D-Mannitol-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Mannitol-1-13C |
| CAS | 132202-29-0 |
| Molekylformel | 13C C5 H14 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | D-Mannitol-1-13C (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1 |
| LEDER | O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S)-(6^{13}C)hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.16 |
| Formel vikt | 183.0824 |