Läs mer
Melford D-Mannitol
Produktkod. 30018475
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018475 5 kg
30018474 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018475 Leverantör Melford Leverantörsnummer M220805000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 69-65-8
  • Molekylformel:C6H14O6​
  • Molekylvikt: 182,2
Specifikationer
CAS 69-65-8
Molekylformel C6H14O6
Kvantitet 5 kg